5-(2-Bromofenil)tetrazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(2-Bromophenyl)tetrazole
B2577-25G
B2577-5G
TCIAB2577-25GEA
125
EUR
TCIAB2577-25G
TCIAB2577-5G
5-(2-Bromofenil)tetrazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-(2-Bromofenil)tetrazol
Formula:
C₇H₅BrN₄ Pto. de fusión: 183…184 °C |
Número MDL:
MFCD00151799 Núm. CAS: 73096-42-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |