5-Aminouracilo ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Aminouracil, 5-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

A0898-25G A0898-5G
TCIAA0898-25GEA 249 EUR
TCIAA0898-25G TCIAA0898-5G
5-Aminouracilo ≥98.0% (by HPLC)
5-Aminouracil
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Pto. Ebullición: 377 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C
Número MDL: MFCD00006025
Núm. CAS: 932-52-5
EINECS: 213-252-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3993215331730d5d06b457df3637101e23fdab&vid=db3993215331730d5d06b457df3637101e23fdab&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR