5-Amino-2-metilindol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1539-1G A1539-5G
TCIAA1539-1GEA 26 EUR
TCIAA1539-1G TCIAA1539-5G
5-Amino-2-metilindol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-metilindol
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. de fusión: 158…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093426
Núm. CAS: 7570-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edde7b1b7b01cc6c913ed95d3edfa62ab620f3cb&vid=edde7b1b7b01cc6c913ed95d3edfa62ab620f3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %