5-Amino-3-fenilisoxazol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2437-1G
A2437-5G
TCIAA2437-1GEA
58
EUR
TCIAA2437-1G
TCIAA2437-5G
5-Amino-3-fenilisoxazol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00464114 Núm. CAS: 4369-55-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |