5-Amino-4,6-dicloropirimidina ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
A1395-1G
A1395-25G
A1395-5G
TCIAA1395-1GEA
16
EUR
TCIAA1395-1G
TCIAA1395-25G
TCIAA1395-5G
5-Amino-4,6-dicloropirimidina ≥98.0% (by total nitrogen basis)
5-Amino-4,6-dicloropirimidina
Formula:
C₄H₃Cl₂N₃ Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 147 °C |
Número MDL:
MFCD00006108 Núm. CAS: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |