5-Aminoindazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1H-Indazol-5-ilamina, 5-Amino-1H-indazol, 1H-Indazol-5-amina, Indazol-5-ilamina, Indazol-5-amina
A0797-25G A0797-5G
TCIAA0797-25GEA 201 EUR
TCIAA0797-25G TCIAA0797-5G
5-Aminoindazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Aminoindazol
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Pto. Ebullición: 345 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 183 °C
Número MDL: MFCD00037975
Núm. CAS: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a35335b28ae078ca851ab1c6f8106a2751d2123&vid=8a35335b28ae078ca851ab1c6f8106a2751d2123&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency