5-Bromo-2,4-dicloropirimidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B2823-25G
B2823-5G
TCIAB2823-25GEA
202
EUR
TCIAB2823-25G
TCIAB2823-5G
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina
Formula:
C₄HBrCl₂N₂ Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1,781 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00127818 Núm. CAS: 36082-50-5 UN: 2923 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |