Acide 5-bromo-2-thenoïque ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
B2302-1G
B2302-5G
TCIAB2302-1GEA
22
EUR
TCIAB2302-1G
TCIAB2302-5G
Acide 5-bromo-2-thenoïque ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acide 5-bromo-2-thenoïque
Formula:
C₅H₃BrO₂S Pto. de fusión: 142°C |
Número MDL:
MFCD00079725 Núm. CAS: 7311-63-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 144.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |