5-Clorouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Clorouracilo
C0969-25G C0969-5G
TCIAC0969-25GEA 79 EUR
TCIAC0969-25G TCIAC0969-5G
5-Clorouracilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Clorouracilo
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Número MDL: MFCD00006019
Núm. CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=155ccdc5237004981be8455c6c17fd6105b1657c&vid=155ccdc5237004981be8455c6c17fd6105b1657c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in NH3aq. almost transparency