Ácido 5-cloroindol-2-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
C1868-25G C1868-5G
TCIAC1868-25GEA 241 EUR
TCIAC1868-25G TCIAC1868-5G
Ácido 5-cloroindol-2-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-cloroindol-2-carboxilico
Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Pto. de fusión: 290°C
Número MDL: MFCD00005613
Núm. CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3bf3e42fb770f33fcf93c9b6c6640d89d8898c&vid=4f3bf3e42fb770f33fcf93c9b6c6640d89d8898c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %