5-Cloro-2-metilindol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1761-1G
C1761-5G
TCIAC1761-1GEA
43
EUR
TCIAC1761-1G
TCIAC1761-5G
5-Cloro-2-metilindol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Cloro-2-metilindol
Formula:
C₉H₈ClN MW: 165,62 g/mol Pto. Ebullición: 140°C Pto. de fusión: 129 °C |
Número MDL:
MFCD00005619 Núm. CAS: 1075-35-0 EINECS: 214-052-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...