Acide 5-cloro-2-thenoïque ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
C1230-5G C1230-25G
TCIAC1230-5GEA 20 EUR
TCIAC1230-5G TCIAC1230-25G
Acide 5-cloro-2-thenoïque ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Acide 5-cloro-2-thenoïque
Formula: C₅H₃ClO₂S
Número MDL: MFCD00041426
Núm. CAS: 24065-33-6
EINECS: 480-060-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75a5bd9eb9d9d49b62e32c3f0fbe07b060cd6406&vid=75a5bd9eb9d9d49b62e32c3f0fbe07b060cd6406&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C