Cloruro de 5-clorovalerilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H56237.22
H56237.18
H56237.22EA
439
EUR
H56237.22
H56237.18
Cloruro de 5-clorovalerilo ≥98%
Cloruro de 5-clorovalerilo
Purity: 98%
CAS No.: 1575-61-7
Molecular Formula: C5H8Cl2O
Formula Weight: 155.02
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.464
Boiling Point: 38-39°
Beilstein Reference: 1745182
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000758
Formula:
C₅H₈Cl₂O Pto. Ebullición: 38…39 °C Densidad: 1,2 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000758 Núm. CAS: 1575-61-7 EINECS: 216-403-1 UN: 3265 ADR: 8,II |