Cloruro de 5-clorovalerilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1789-25G C1789-5G
TCIAC1789-25GEA 55 EUR
TCIAC1789-25G TCIAC1789-5G
Cloruro de 5-clorovalerilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 5-clorovalerilo
Formula: C₅H₈Cl₂O
Pto. Ebullición: 97 - 99 °C (1 -rr)
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00000758
Núm. CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5ce0237f41a86ab23cef4fef6baf7117f57b0b&vid=4e5ce0237f41a86ab23cef4fef6baf7117f57b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %