Ácido fluoreno-9-carboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid

F0022-25G F0022-5G
TCIAF0022-25GEA 127 EUR
TCIAF0022-25G TCIAF0022-5G
Ácido fluoreno-9-carboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido fluoreno-9-carboxílico
Formula: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 226…229 °C
Densidad: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001136
Núm. CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a7058c3fd9a9cd56d9ef9eada75aa73e8acc4c&vid=e8a7058c3fd9a9cd56d9ef9eada75aa73e8acc4c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 229.0 to 234.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR