Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0716-1G F0716-5G
TCIAF0716-1GEA 35 EUR
TCIAF0716-1G TCIAF0716-5G
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico
Formula: C₉H₆FNO₂
Pto. de fusión: 249°C
Número MDL: MFCD00005612
Núm. CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30486776ec9585b45363e7fbdc733c0303a0f1b6&vid=30486776ec9585b45363e7fbdc733c0303a0f1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %