Hex-5-en-2-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hex-1-en-5-ona
H0125-25G H0125-5G
TCIAH0125-25GEA 85 EUR
TCIAH0125-25G TCIAH0125-5G
Hex-5-en-2-ona ≥98.0% (por GC)
Hex-5-en-2-ona
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 129°C
Densidad: 0,843 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23°C
Número MDL: MFCD00008793
Núm. CAS: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=144b0c6f281dcc0d88ae167e6a3d9a56d7329f1a&vid=144b0c6f281dcc0d88ae167e6a3d9a56d7329f1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %