Indol-5-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0674-25G I0674-5G
TCIAI0674-25GEA 412 EUR
TCIAI0674-25G TCIAI0674-5G
Indol-5-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Indol-5-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
Número MDL: MFCD02093664
Núm. CAS: 1196-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7d20686ccd879e0946a2e05ebcac310b7f925b&vid=7c7d20686ccd879e0946a2e05ebcac310b7f925b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C