2-Iodofluoreno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-9H-fluorene
I0793-5G I0793-25G
TCIAI0793-5GEA 85 EUR
TCIAI0793-5G TCIAI0793-25G
2-Iodofluoreno ≥95.0% (por GC)
2-Iodofluoreno
Formula: C₁₃H₉I
Número MDL: MFCD00019049
Núm. CAS: 2523-42-4
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6778080ad256bfabc19d125940fb833da7871452&vid=6778080ad256bfabc19d125940fb833da7871452&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C