Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1740-25G M1740-5G
TCIAM1740-25GEA 96 EUR
TCIAM1740-25G TCIAM1740-5G
Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-metilisoxazol-4-carboxílico
Formula: C₅H₅NO₃
Número MDL: MFCD00955655
Núm. CAS: 42831-50-5
EINECS: 222-289-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ae4f67f8e5cc41dcd9dde7696c0718247eda5f9&vid=9ae4f67f8e5cc41dcd9dde7696c0718247eda5f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C