Fenazina metosulfato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: PMS
H56718.06 H56718.14
H56718.06EA 198 EUR
H56718.06 H56718.14
Fenazina metosulfato ≥98%
Sulfato de 5-metilfenazinio y metilo
Purity: 98+% CAS No.: 299-11-6 Molecular Formula: C13H11N2.CH3SO4 Formula Weight: 306.34 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00011923
Núm. CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Índice Merck: 12,06185