5-Feniltetrazol ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
P1109-25G P1109-500G P1109-100G
TCIAP1109-25GEA 34 EUR
TCIAP1109-25G TCIAP1109-500G TCIAP1109-100G
5-Feniltetrazol ≥99.0% (by HPLC)
5-Feniltetrazol
Formula: C₇H₆N₄
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 222 °C
Número MDL: MFCD00022388
Núm. CAS: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b38b17015655196f3c5d7b66352589650b7aedbb&vid=cce50eebd1f9e9e263c066b41fcc94d7d4afd9ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency