6-Cloro-1-hexino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1493-5ML C1493-25ML
TCIAC1493-5MLEA 57 EUR
TCIAC1493-5ML TCIAC1493-25ML
6-Cloro-1-hexino ≥97.0% (por GC)
6-Cloro-1-hexino
Formula: C₆H₉Cl
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de inflamación: 34°C
Número MDL: MFCD00013697
Núm. CAS: 10297-06-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4ba5d952a73d026ef0308a9917979ac93432e33&vid=e4ba5d952a73d026ef0308a9917979ac93432e33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %