Indol-6-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indole-6-carboxaldehyde, 1H-Indole-6-carbaldehyde
I0743-1G I0743-5G
TCIAI0743-1GEA 81 EUR
TCIAI0743-1G TCIAI0743-5G
Indol-6-carbaldehído ≥98.0% (por GC)
Indol-6-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Número MDL: MFCD02179596
Núm. CAS: 1196-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef03959955b74768c633b35143e88aa5e42fbbdc&vid=ef03959955b74768c633b35143e88aa5e42fbbdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C