6-Nitroindazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-NINA, 6-Nitro-1H-indazol
N0399-25G N0399-250G
TCIAN0399-25GEA 21 EUR
TCIAN0399-25G TCIAN0399-250G
6-Nitroindazol ≥98.0% (por GC)
6-Nitroindazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Pto. de fusión: 181 °C
Número MDL: MFCD00005695
Núm. CAS: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac478aeac5eb4df4b6fea979e4165966487caad9&vid=ac478aeac5eb4df4b6fea979e4165966487caad9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity