Benzofurano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0060-25G B0060-5G
TCIAB0060-25GEA 89 EUR
TCIAB0060-25G TCIAB0060-5G
Benzofurano ≥99.0% (por GC)
Benzofurano
Formula: C₈H₆O
Pto. Ebullición: 173 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –18 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Número MDL: MFCD00005847
Núm. CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&vid=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %