Benzotiazol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0092-25ML B0092-500ML B0092-100ML
TCIAB0092-25MLEA 16 EUR
TCIAB0092-25ML TCIAB0092-500ML TCIAB0092-100ML
Benzotiazol ≥96.0% (por GC)
Benzotiazol
Formula: C₇H₅NS
Pto. Ebullición: 231°C
Densidad: 1,246 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00005775
Núm. CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&vid=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %