Bromoacetato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromoacetic tert-butyl ester
B1473-25G B1473-250G
TCIAB1473-25GEA 28 EUR
TCIAB1473-25G TCIAB1473-250G
Bromoacetato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Bromoacetato de terc-butilo
Formula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195.06 g/mol
Pto. Ebullición: 76°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00000188
Núm. CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&vid=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %