Bromoacetato de bencilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1674-25G B1674-500G
TCIAB1674-25GEA 18 EUR
TCIAB1674-25G TCIAB1674-500G
Bromoacetato de bencilo ≥96.0% (por GC)
Bromoacetato de bencilo
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 170°C
Densidad: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000190
Núm. CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=906686bcc36586a91e64fc52c466dfa698b7a397&vid=906686bcc36586a91e64fc52c466dfa698b7a397&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %