Bromoacetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromoacetic methyl ester
B0533-25G B0533-500G B0533-100G
TCIAB0533-25GEA 16 EUR
TCIAB0533-25G TCIAB0533-500G TCIAB0533-100G
Bromoacetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Bromoacetato de metilo
Formula: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00000189
Núm. CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf234cb7f0f8036e5b29c7a0eb8f33a1b674b6e&vid=bdf234cb7f0f8036e5b29c7a0eb8f33a1b674b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %