Cloroacetato de terc-butilo ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C1267-25ML C1267-500ML
TCIAC1267-25MLEA 22 EUR
TCIAC1267-25ML TCIAC1267-500ML
Cloroacetato de terc-butilo ≥97.0% (por GC)
Cloroacetato de terc-butilo
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00000930
Núm. CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,01563
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&vid=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR