Cloroacetato de isopropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0948-25ML C0948-500ML
TCIAC0948-25MLEA 16 EUR
TCIAC0948-25ML TCIAC0948-500ML
Cloroacetato de isopropilo ≥98.0% (por GC)
Cloroacetato de isopropilo
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: -112
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00040410
Núm. CAS: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
UN: 2947
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b4c4db5a14484f5216f30a7fcd433001ec8cec&vid=29b4c4db5a14484f5216f30a7fcd433001ec8cec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %