Cloroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0092-25ML C0092-500ML
TCIAC0092-25MLEA 16 EUR
TCIAC0092-25ML TCIAC0092-500ML
Cloroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Cloroacetato de etilo
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00000932
Núm. CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03783
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ed0c1a69653b3ebec5a5f312d718069243c4af&vid=b5ed0c1a69653b3ebec5a5f312d718069243c4af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %