Cloroformiato de fenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0649-25ML C0649-500ML C0649-100ML
TCIAC0649-25MLEA 16 EUR
TCIAC0649-25ML TCIAC0649-500ML TCIAC0649-100ML
Cloroformiato de fenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloroformiato de fenilo
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Pto. Ebullición: 187°C
Pto. de fusión: -28
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000637
Núm. CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&vid=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %