Ácido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido cis-1,2-ciclohexanodicarboxílico
C0458-25G C0458-500G
TCIAC0458-25GEA 16 EUR
TCIAC0458-25G TCIAC0458-500G
Ácido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Formula: C₈H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188…192 °C
Número MDL: MFCD00064949
Núm. CAS: 610-09-3
EINECS: 445-870-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ca43447b77710d63a6cc64bcac1c6e8eb57be4&vid=26ca43447b77710d63a6cc64bcac1c6e8eb57be4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 187.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency