cis-1-Amino-9-octadeceno >50.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Z)-1-Amino-9-octadeceno
O0059-25ML O0059-500ML O0059-100ML
TCIAO0059-25MLEA 16 EUR
TCIAO0059-25ML TCIAO0059-500ML TCIAO0059-100ML
cis-1-Amino-9-octadeceno >50.0% (por GC)
cis-1-Amino-9-octadeceno
Formula: C₁₈H₃₇N
MW: 267.5 g/mol
Pto. Ebullición: 364
Pto. de fusión: 21
Pto. de inflamación: 158°C
Número MDL: MFCD00066507
Núm. CAS: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&vid=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %