cis-9-Octadecen-1-ol >60.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-Octadec-9-en-1-ol
O0058-25ML O0058-500ML
TCIAO0058-25MLEA 16 EUR
TCIAO0058-25ML TCIAO0058-500ML
cis-9-Octadecen-1-ol >60.0% (por GC)
cis-9-Octadecen-1-ol
Formula: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: 13…19 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 189°C
Número MDL: MFCD00002993
Núm. CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Índice Merck: 14,06831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5def11c849934f53c5dd8f8a783595d6350ce792&vid=5def11c849934f53c5dd8f8a783595d6350ce792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %