N-Fenilmaleimida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0900-25G
P0900-500G
P0900-100G
TCIAP0900-25GEA
17
EUR
TCIAP0900-25G
TCIAP0900-500G
TCIAP0900-100G
N-Fenilmaleimida ≥98.0% (por GC)
N-Fenilmaleimida
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. Ebullición: 181°C Pto. de fusión: 84…86 °C |
Número MDL:
MFCD00005502 Núm. CAS: 941-69-5 EINECS: 213-382-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,07299 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow flake |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |