Ácido cianoacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0439-25G C0439-500G
TCIAC0439-25GEA 16 EUR
TCIAC0439-25G TCIAC0439-500G
Ácido cianoacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido cianoacético
Formula: C₃H₃NO₂
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 66 °C
Densidad: Min, 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 165 °C
Número MDL: MFCD00002677
Núm. CAS: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,02689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ef2d6aba01aeba29a29e2fb2de3de743d556e3d&vid=5ef2d6aba01aeba29a29e2fb2de3de743d556e3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency