Cianoacetato de alilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1039-25G C1039-500G
TCIAC1039-25GEA 35 EUR
TCIAC1039-25G TCIAC1039-500G
Cianoacetato de alilo ≥97.0% (por GC)
Cianoacetato de alilo
Formula: C₆H₇NO₂
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Número MDL: MFCD00013817
Núm. CAS: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&vid=1d8e3551272b84bc05bac392a00a3bd2d1497e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %