Cianoacetato de terc-butilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-cyanoacetate
C1441-25ML C1441-250ML
TCIAC1441-25MLEA 34 EUR
TCIAC1441-25ML TCIAC1441-250ML
Cianoacetato de terc-butilo ≥97.0% (por GC)
Cianoacetato de terc-butilo
Formula: C₇H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 108°C
Densidad: 0,987 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001938
Núm. CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&vid=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %