Cianoacetato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopropyl 2-cyanoacetate
C1001-25ML C1001-500ML
TCIAC1001-25MLEA 17 EUR
TCIAC1001-25ML TCIAC1001-500ML
Cianoacetato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Cianoacetato de isopropilo
Formula: C₆H₉NO₂
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00019842
Núm. CAS: 13361-30-3
EINECS: 236-421-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&vid=6f119e069ce51c02523dc5d2fdfc2ef18ad4b552&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %