Cianoacetato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0440-25G C0440-500G
TCIAC0440-25GEA 18 EUR
TCIAC0440-25G TCIAC0440-500G
Cianoacetato de butilo ≥98.0% (por GC)
Cianoacetato de butilo
Formula: C₇H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 231°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00001941
Núm. CAS: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&vid=7afc9a7c2af235731c3df203be9c70be1c0cd2e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %