Cianoacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0441-25G C0441-500G
TCIAC0441-25GEA 20 EUR
TCIAC0441-25G TCIAC0441-500G
Cianoacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Cianoacetato de etilo
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110°C
Número MDL: MFCD00001940
Núm. CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Índice Merck: 14,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&vid=4dbe76ab860a87e843e238db979e99be310bead7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %