Cianoacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-cyanoacetate
C0442-25ML C0442-500ML
TCIAC0442-25MLEA 16 EUR
TCIAC0442-25ML TCIAC0442-500ML
Cianoacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Cianoacetato de metilo
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: –22,5 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00001939
Núm. CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&vid=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %