Tricloro(ciclopentil)silano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2576-5G T2576-25G
TCIAT2576-5GEA 25 EUR
TCIAT2576-5G TCIAT2576-25G
Tricloro(ciclopentil)silano ≥95.0% (por GC)
Tricloro(ciclopentil)silano
Formula: C₅H₉Cl₃Si
Pto. Ebullición: 178°C
Densidad: 1,2756 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00236508
Núm. CAS: 14579-03-4
EINECS: 238-621-6
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14b45deefbd2c4278556737968a581212de5ceb5&vid=14b45deefbd2c4278556737968a581212de5ceb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %