Bis(dimetilamino)dimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2150-25ML B2150-250ML
TCIAB2150-25MLEA 29 EUR
TCIAB2150-25ML TCIAB2150-250ML
Bis(dimetilamino)dimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Bis(dimetilamino)dimetilsilano
Formula: C₆H₁₈N₂Si
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,809 g/cm³ (22 °C)
Pto. de inflamación: -7°C
Número MDL: MFCD00008296
Núm. CAS: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&vid=2579e2a13d55841f64041503a58817ed00b1c54b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %