Dicloroacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0309-25G D0309-500G
TCIAD0309-25GEA 16 EUR
TCIAD0309-25G TCIAD0309-500G
Dicloroacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Dicloroacetato de metilo
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1,3774 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00000843
Núm. CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
UN: 2299
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=047457e9ebee77c7595a73cfecb18a77bd2ebdcb&vid=047457e9ebee77c7595a73cfecb18a77bd2ebdcb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %