Malononitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0033-25G M0033-500G M0033-100G
TCIAM0033-25GEA 16 EUR
TCIAM0033-25G TCIAM0033-500G TCIAM0033-100G
Malononitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Malononitrilo
Formula: C₃H₂N₂
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001883
Núm. CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,05711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&vid=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %