Dimetilsulfona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
M0509-25G M0509-500G
TCIAM0509-25GEA 16 EUR
TCIAM0509-25G TCIAM0509-500G
Dimetilsulfona ≥99.0% (por GC)
Dimetilsulfona
Formula: C₂H₆O₂S
MW: 94.13 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Número MDL: MFCD00007566
Núm. CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Índice Merck: 14,03258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d73fcd90a2af0111b9c6253f5e919e23ffe04c0c&vid=d73fcd90a2af0111b9c6253f5e919e23ffe04c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency